Key Documents
R396850
3-HYDROXY-NAPHTHALENE-2,7-DISULFONIC ACID, DISODIUM SALT
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6Na2O7S2
CAS Number:
Molecular Weight:
348.263
MDL number:
기타 정보