Key Documents
R397253
SODIUM, 8-(8-HYDROXY-QUINOLIN-5-YLAZO)-NAPHTHALENE-1-SULFONATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H12N3NaO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
401.379
MDL number:
기타 정보