Key Documents
R675415
(5-(ANILINOMETHYLENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H10N2O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
294.353
MDL number:
기타 정보