Key Documents
R701025
4-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-2,2,3-TRIMETHYLCYCLOPENTANECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H24O2
CAS Number:
Molecular Weight:
260.38
MDL number:
기타 정보