Key Documents
S111635
CYCLOBUTANE-1,2,3,4-TETRACARBOXYLIC ACID TETRAMETHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H16O8
CAS Number:
Molecular Weight:
288.257
MDL number:
기타 정보