Key Documents
S36308
Sigma-Aldrich
1,4-BIS-BROMOMETHYL-BENZENE-
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable