Key Documents
S449237
VINYL NEODECANOATE (INHIBITED WITH 5 PPM HYDROQUINONE)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H22O2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.308
MDL number:
기타 정보