Key Documents
S664332
TRIS(1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-DECAFLUORO-2,4-HEPTANEDIONATO)EUROPIUM DIHYDRATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H7EuF30O8
Molecular Weight:
1109.197
MDL number:
기타 정보