Key Documents
S921017
2,6-DIPHENYL-4-(4-FLUOROPHENYL)PYRYLIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H16BF5O
CAS Number:
Molecular Weight:
414.186
MDL number:
기타 정보