Key Documents
SYNC243445
Synthware Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 34/45, jacket L 190 mm
동의어(들):
Synthware C243445, bulb condenser, Allihn condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS34/45
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C243445
자켓 길이
190 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.