Key Documents
T137170
2-(((4-(3-METHOXYPROPOXY)-3-METHYL-2-PYRIDINYL)METHYL)THIO)-1H-BENZIMIDAZOLE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H21N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
343.451
MDL number:
기타 정보