생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
SMILES string
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYP1A2(1544)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves