Key Documents
W396321
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trimethylphenol
≥98%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3C6H2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
FEMA Number:
3963
Beilstein:
2042207
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
플래비스(Flavis) 번호:
04.085
NACRES:
NA.05
Grade
FG
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
mp
59-62 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coffee; nutty; phenolic
SMILES string
Cc1ccc(C)c(O)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-5-7(2)9(10)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
InChI key
QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable