생물학적 소스
synthetic
Grade
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
분석
≥90%
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
oily
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
InChI key
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면책조항
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter