Key Documents
Z102431
Double-ended needle
gauge 16, L 24 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122002
NACRES:
NB.03
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cadence Science
길이
24 in.
게이지
16
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
304 SS. One noncoring tip, one flat-cut end.