Key Documents
Z127779
Sigma-Aldrich
Aldrich® fraction cutter head
joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
50 mL barrel, with 4 mm bore glass stopcocks.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC