Key Documents
Z137553
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 5 mm × 5 mm × 1 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
설명
Quantity: ~580/lb.
길이 × O.D. × 두께
5 mm × 5 mm × 1 mm