제조업체/상표
Scientific Industries
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For continuous vortexing of beakers, flasks, and tubes. Includes a recessed platform, elastic flask harness, and an assortment of tube inserts (accepts 10 to 37mm diam. tubes).
법적 정보
Vortex-Genie is a registered trademark of Scientific Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객