Key Documents
Z264393
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1702, volume 25 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
stainless steel needle (PTFE coated tip)
니들 크기
22s ga
특징
needle type fixed
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80250
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
25 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.