material
PFA
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 1510-0250
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
기타 정보
Browse all plastic beakers
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries