Key Documents
Z282421
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
polygon PTFE-coated, pack of 18 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
material
polygon PTFE-coated
포장
pack of 18 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37184-0000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2 of each size: 10 × 6 mm, 15 × 6 mm, 20 × 7 mm, 25 × 8 mm, 30 × 8 mm, 40 × 8 mm, 50 × 8 mm, 60 × 8 mm, 80 × 10 mm
법적 정보
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP