Key Documents
Z301337
Quickfit® plain bends
joint: ST/NS 29/32
동의어(들):
RA9/44
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
joint: ST/NS29/32
제조업체/상표
Quickfit RA 9/44
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Socket to cone. Generally used as distilling adapters.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited