Key Documents
Z303119
Quickfit® air condenser
L 300 mm, joint: ST/NS 24/29
동의어(들):
FC7/23
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/29
제조업체/상표
Quickfit FC 7/23
재고 정보
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
길이
300 mm
표면적
200 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited