material
PTFE stopcock
조인트
top joint: threaded45/40
Grade
for chromatography
기술
HPLC: suitable
컬럼 O.D. × 유효 길이
76 mm × 560 mm
컬럼 용적
2000 mL
저장장치 용적
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC