Key Documents
Z740636
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 270 mL, dish diam. × H 95 mm × 55 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
포장
pack of 6 ea
용량
270 mL
dish diam. × H
95 mm × 55 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC