Key Documents
Z740989
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube with rim
capacity 25 mL, O.D. × L 18 mm × 150 mm, round bottom
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.11
material
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
무균
non-sterile
특징
graduations: no
Push fit
포장
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
O.D. × L
18 mm × 150 mm
용량
25 mL
튜브 직경
18 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. With rim.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC