Key Documents
810318P
Avanti
TopFluor-oxPAPC
new
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Oxidized 1-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.79
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
형태
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCC=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCC(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC(O)\C=C\C(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC(=O)\C=C\C(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC(O)C1OC1C(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CCCCC\C=C/CC1C(O)CC(=O)\C1=C\C1OC1CCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC1=C2C(C)=CC(C)=[N+]2[B-](F)(F)n2c(C)cc(C)c12)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
애플리케이션
Lipids research
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code