Key Documents
840531P
Avanti
18:1 MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Monogalactosyldioleoylglycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C45H82O10
Molecular Weight:
783.13
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
package of 1 × 5 mg ((840531P-5MG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bioactive lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840531P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable