설명
1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
분석
>99% (TLC)
형태
liquid
포장
pkg of 1 × 2.5 mL (850458C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850458C-200mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
10 mg/mL (850458C-25mg)
25 mg/mL (850458C-200mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash