Key Documents
852471P
Avanti
C18(Plasm) LPE
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
동의어(들):
PE(18:1p/0:0)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H48NO6P
CAS Number:
Molecular Weight:
465.60
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (852471P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (852471P-100mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 852471P
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+]([H])([H])[H])(OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852471P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852471P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code