Key Documents
860780P
Avanti
α-Galactosyl FP20
new
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
6-O-α-D-Galactopyranosyl-1β,2N,3-tridodecanoyl-D-glucosamine-4-phosphate, sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H89NNaO16P
Molecular Weight:
990.18
UNSPSC 코드:
12352211
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860780P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
응용 분야
vaccine development
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OP(O)(=O)O[Na])C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
애플리케이션
Vaccine development
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860780P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable