Key Documents
860861P
Avanti
CER1(d18:1/28:0/18:2)
new
동의어(들):
N-[28-linoleoyloxy octacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C64H121NO5
Molecular Weight:
984.65
UNSPSC 코드:
12352211
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860861P-1MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
애플리케이션
Lipids research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860861P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable