콘텐츠로 건너뛰기
10월 1일 머크 공급 단가 조정 – 공지사항의 안내를 참고하세요. [자세히 보기]
Merck
모든 사진(1)
Key Documents
H-053
Supelco
4′-Hydroxydiclofenac-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C8H11Cl2NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
318.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
형태
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
일반 설명
A stable-labeled internal standard for diclofenac testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for pharmaceutical research, urine drug testing, pain prescription monitoring or forensic analysis. 4′-Hydroxydiclofenac is a major metabolite of diclofenac, a COX-2 inhibitor used for the treatment of minor aches, pains, and fever.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
  • 시험 성적서(COA)
    샘플 COA가 필요하신가요?
    이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.