Key Documents
125154
Millipore
Fractogel® EMD COO- (M)
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.6 mL, prepacked column
동의어(들):
RoboColumn Fractogel® COO (M) 0.6ml
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
ligand
(Carboxyethyl)
Quality Level
material
polypropylene housing
제품 라인
Fractogel®
형태
prepacked column
파라미터
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
용적
0.6 mL
기질 활성군
Methacrylate
평균 입자 크기
40-90 μm
용량
~100 mL, resin binding capacity
응용 분야
mAb
recombinant protein
vaccine development
배송 상태
ambient
저장 온도
no temp limit
일반 설명
5 x 30mm
법적 정보
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany