product name
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
Quality Level
분석
≥99% (titration)
형태
solid
효능
22 μM IC50
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white
solubility
water: 200 mg/mL
양이온 미량물
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
저장 온도
10-30°C
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.4H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;4*1H2/q;4*+1;;;;/p-4
InChI key
XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
H+-ATPase
경고
재구성
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2