Key Documents
8.07564
Sigma-Aldrich
9,10-Phenanthrenequinone
for synthesis
동의어(들):
9,10-Phenanthrenequinone, 9,10-Phenanthrenedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-515-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
형태
powder
autoignition temp.
630 °C (DIN 51794)
효능
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>360 °C
mp
203-206 °C
전이 온도
flash point 245 °C
solubility
7.5 mg/L
벌크 밀도
350 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
InChI key
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
473.0 °F
Flash Point (°C)
245 °C