Key Documents
8.08203
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone
for synthesis
동의어(들):
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone, α-Tetralone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
208-460-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
형태
liquid
효능
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
113-116 °C/8 hPa
mp
5-6 °C
전이 온도
flash point >110 °C
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
InChI key
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.092 - 1.095
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup