Key Documents
8.14734
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethylpentene
(mixture of isomers) for synthesis
동의어(들):
2,4,4-Trimethylpentene, Diisobutylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16
CAS Number:
Molecular Weight:
112.21
UNSPSC 코드:
12352002
EC 인덱스 번호:
293-261-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
10 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥90.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
380 °C (DIN 51794)
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
kinematic viscosity
0.55 cSt
bp
>98 °C/1013 hPa
mp
-106 °C
전이 온도
flash point -12 °C
solubility
<0.1 g/L
density
0.72 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.716 - 0.720
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup