Key Documents
8.18682
Sigma-Aldrich
Thiophene-2-ethanol
for synthesis
동의어(들):
Thiophene-2-ethanol, 2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8OS
CAS Number:
Molecular Weight:
128.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
226-452-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
전이 온도
flash point 105 °C
density
1.15 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
InChI key
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.160
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup