Key Documents
8.20265
Sigma-Aldrich
2-Chloroethylammonium chloride
for synthesis
동의어(들):
2-Chloroethylammonium chloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, ß-Aminoethyl chloride hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H6ClN · xHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
79.53 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
212-793-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
crystals
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 5666 g/L in H2O)
mp
143-146 °C
solubility
5666 g/L
벌크 밀도
750‑850 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable