Key Documents
8.20287
Sigma-Aldrich
Chlorocyclohexane
for synthesis
동의어(들):
Chlorocyclohexane, Cyclohexyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
118.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
208-806-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
7 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
290 °C
효능
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7.5 % (v/v)
bp
141-143 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
전이 온도
flash point 34 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI key
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.996 - 0.999
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
93.2 °F
Flash Point (°C)
34 °C