결합
FITC conjugate
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
mGalC, monoclonal
종 반응성
rat, human, mouse, rabbit, chicken
종 반응성(상동성에 의해 예측)
bovine (immunogen homology)
제조업체/상표
Milli-Mark®
기술
flow cytometry: suitable
동형
IgG3
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GALC(2581)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
품질
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
PC-12 cells
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
프로토콜
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.