Key Documents
05666
Supelco
Triclocarban
analytical standard
동의어(들):
3,4,4′-Trichlorocarbanilide, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, TCC, Triclocarban
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3NHCONHC6H4Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
315.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
254-256 °C (lit.)
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
InChI key
ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)