material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
22s ga (bevel tip)
특징
removable needle RN
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 84855
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
25 μL
호환성
for use with Hamilton 802RN (removable needle)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.