Key Documents
BCR069
Quartz (particle size)
BCR®, certified reference material, 14-90 μm particle size
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
형태
particles
제조업체/상표
JRC
입자 크기
14-90 μm
응용 분야
glass & ceramic
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
BCR069
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)