Key Documents
BCR548
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
236.18
Beilstein:
5343581
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\C=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChI key
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
분석 메모
For more information please see:
BCR548
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)