E6003
Eosin Y disodium salt
Dye content ≥85%, Powder
동의어(들):
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, D&C;Red No. 22, Eosin yellowish
About This Item
추천 제품
제품명
Eosin Y disodium salt, Dye content ≥85 %
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, ≥85%
기술
titration: suitable
색상
brown
pH
6.55 (29 °C, 84 °F)
mp
255 — 270 °C (491 - 518 °F at 977.9 hPa)
solubility
H2O: 1 mg/mL
density
1.018 g/cm3
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI key
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup