생물학적 소스
Streptomyces aureofaciens
제품 라인
BioReagent
분석
≥85.0% (HPLC)
형태
powder or crystals
색상
faintly yellow to yellow
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
적합성
suitable for fluorescence
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
동작 모드
protein synthesis | interferes
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
InChI key
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Mode of Action: Inhibits protein synthesis (elongation) by preventing binding of aminoacyl-tRNA to the 30S subunit.
Antimicrobial spectrum: Gram-positive. Less active against Gram-negative bacteria than tetracycline.
Mode of Resistance: Loss of cell wall permeability.
포장
품질
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable