Key Documents
38152
Sigma-Aldrich
N-[Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine]-12-mercaptododecanamide
≥90.0% (TLC)
동의어(들):
N2,N2-Bis(carboxymethyl)-N6-(12-mercapto-1-oxododecyl)-L-lysine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H40N2O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
476.63
Beilstein:
9676381
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
분석
≥90.0% (TLC)
mp
128-134 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCCCCCCCS)C(O)=O
InChI
1S/C22H40N2O7S/c25-19(13-8-6-4-2-1-3-5-7-11-15-32)23-14-10-9-12-18(22(30)31)24(16-20(26)27)17-21(28)29/h18,32H,1-17H2,(H,23,25)(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t18-/m0/s1
InChI key
DFNBCRSGLOPDAH-SFHVURJKSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1