Key Documents
68599
Sigma-Aldrich
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 7.2, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.26
무균
0.45 μm filtered
형태
liquid
농도
1 mg/mL in 10 mM NaOH
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable